Learn More
Tuttnauer Container for 2840
Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Click to view available options
:
Container for 2840
Beschreibung
- Container for 2840
- Stainless Steel container for waste
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2.5 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 11.5 L |
| Tiefe (metrisch) Kammer | 19 cm |
| Tiefe (angloamerikanisch) Kammer | 7.6 in. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2840 Autoclave |
| Länge (angloamerikanisch) | 15.7 in. |
| Länge (metrisch) | 40 cm |
| Produkttyp | Autoclave Basket |
| Material | Stainless Steel |
| Sterilität | Unsteril |