Learn More
Uvex™ Contact Ergo ENB 20C Safety Glove
Click to view available options
Größe:
7
8
9
Beschreibung
- Starker, strapazierfähiger Sicherheitshandschuh aus Baumwoll-Interlock
- Handfläche und Finger mit spezieller NBR-Beschichtung (Nitrilkautschuk)
- Gute Griffigkeit in feuchten, nassen oder öligen Bereichen
- Gutes Tastgefühl
- Ergonomische Passform
- Hohe Flexibilität
- Ausgezeichneter Tragekomfort durch die hohe Wasserdampfabsorption des Baumwollfutters
- Frei von Schadstoffen gemäß ÖKO-Tex-Standard 100
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 388:2016 (2 1 2 1 X) |
Coating Material | NBR |
Farbe | Orange, Weiß |
Material | Baumwolle |
Größe | 7 |