Learn More
Thermo Scientific™ Consumables for KingFisher™ mL Systems
Artikelnummer. p-4530025 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
20 x 45 Stück
800 Stück
Für 240 Proben
Packungsgröße:
1 Stück
800 Stück
900 Stück
Artikelnummer. 10715156
Marke: Thermo Scientific™ 97002111
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Optimieren Sie die Systemleistung mit Verbrauchsmaterialien für Thermo Scientific™ KingFisher™ ml-Systeme.
Optimieren Sie die Systemleistung mit Verbrauchsmaterialien für Thermo Scientific™ KingFisher™ ml-Systeme. Diese Verbrauchsmaterialien wurden speziell für die Verwendung mit KingFisher ml-Geräten entwickelt und verwenden Einwegkunststoffe aus Polypropylen. Die Kunststoffe, Spitzenkämme und Röhrchenstreifen eignen sich aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal für die Magnetpartikelverarbeitung, und ihre spezielle Konstruktion ermöglicht eine hervorragende Rückgewinnung von magnetischen Beads.
Das KingFisher ml-Gerät ist für eine maximale Anzahl von 15  Röhrchenstreifen ausgelegt, die mit dem speziell konzipierten Spitzenkamm kompatibel sind.
  • Bei einer Probenverarbeitung wird ein Röhrchenstreifen mit fünf Röhrchen verwendet.
  • Ein Spitzenkamm mit fünf Spitzen wird für die Verarbeitung von jeweils fünf Proben verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 800 Stück
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.