Learn More
Contec™ Versiegelte CONSTIX SP-6N-Polyestertupfer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15835204 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
162.6 mm
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 15835204
Marke: Contec™ SP6N
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die versiegelten Contec™ CONSTIX SP-6-Polyestertupfer bestehen aus einem Vliesstoff aus Polyester, das thermisch mit einem Polypropylengriff mit flexibler Spitze verbunden ist.
  • Die flexible Spitze bietet eine weichere Anwendung auf Oberflächen
  • Der Vlieskopf aus Polyester bietet eine verbesserte Sorptionsfähigkeit für nicht wässrige Lösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Griff 3.0 mm
Durchmesser (metrisch) Spitze 2.5 mm
Länge (metrisch) Spitze 16.3 mm
Länge (metrisch) 162.6 mm
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) Spitze 6.9 mm
Griffmaterial PP (Polypropylen)