Learn More
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer
Wählen Sie robuste Tupfer, die sich ideal für die Reinigung eignen. Die Contec™ CONSTIX™ versiegelten Schaumtupfer eignen sich hervorragend für die Partikelentfernung. Zur Verwendung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol.
Marke: Contec™ SF-3
89.96 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Stark, abriebfest
- Offener Zellschaumkopf für hervorragende Reinigung und Partikelentfernung
- Der große Kopf eignet sich ideal für größere Bereiche
- Hervorragend geeignet zum Auftragen von Beschichtungen
- Ideal für die Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol
Spezifikation
0,12 Zoll | |
Ideal für die Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol, zum Reinigen von vertieften und schwer zugänglichen Oberflächen, zum Auftragen von Schmiermitteln und zum Entfernen überschüssiger Materialien | |
3 mm | |
5,25 in. | |
Schaumstoff | |
19.1 mm | |
0,5 in. | |
Unsteril | |
Polypropylen | |
Polyurethanschaum |
6.0 Zoll | |
Tupfer | |
152.4 mm | |
133.3 mm | |
0,75 in. | |
12.7 mm | |
Not Autoclavable | |
Thermisch | |
Ovaler Schaumstoffkopf |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1095448-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 01/03/2025 | SF-3 |
1077118-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 08/10/2024 | SF-3 |
1009141-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 03/05/2024 | SF-3 |
1002183-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 31/01/2024 | SF-3 |
1002136-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 22/11/2023 | SF-3 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
27Stunden
17Minuten
54Sekunden
24Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 % -
Mehrere Hersteller
Sicherheit Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für wichtige Sicherheitsprodukte, die den Schutz und die Einhaltung von Vorschriften in Ihrem Labor verbessern.Aktionscode: 24259Gültig bis zum: 2025-04-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 95%