Learn More
Memmert™ Konstantklima-Kammer HPPeco mit Advanced Peltier Technology
Ideal für Stabilitätstests nach ICH Q1A, Haltbarkeitstests in den Branchen Pharma, Lebensmittel und Kosmetik sowie Qualitätsprüfungen und Feuchtelagerung.
13370.00 € - 44055.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE |
---|---|
Kompressor | Nein |
Kammermaterial | Edelstahl (304/1,4301) |
Beleuchtung | Optionale Beleuchtungseinheit |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17186914
|
Memmert™
HPP110ECO |
108 L |
14200.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17158964
|
Memmert™
HPP260eco |
256 L |
13370.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17168964
|
Memmert™
HPP410eco |
384 L |
15925.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17178964
|
Memmert™
HPP750eco |
749 L |
20660.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17128964
|
Memmert™
HPP1060eco |
1060 L |
26530.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17138964
|
Memmert™
HPP1400eco |
1360 L |
35840.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17148964
|
Memmert™
HPP2200eco |
2140 L |
44055.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Effizient, homogen und verlässlich – diese drei Wörter beschreiben die Memmert Konstantklima-Kammer HPPeco.
- Modellgrößen: 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200
- Einstellbereiche Temperatur: 0 bis +70°C (Größe 110 - 1060) | +15°C bis +60°C (Größe 1400/2200)
- Einstellbereiche Feuchte: 10 bis 90 % rh (Größe 110 - 1060) | 10 bis 80 % rh (Größe 1400/2200)
- 1 Modellvariante: TwinDISPLAY (intuitive Bedienung)
- Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port mit Hilfe der Software AtmoCONTROL
- Advanced Peltier Technology: maximale Energieeffizienz im Vergleich zu Klimaschränken mit Kompressor
- Optionales Lichtmodul (kaltweißes Licht, warmweißes Licht)
- 2 Pt100-Sensoren DIN-Klasse A in 4-Leiter- Messung für wechselseitige Überwachung und Funktionsübernahme im Fehlerfall
- Feuchtezufuhr mit destilliertem Wasser aus externem Behälter durch selbstansaugende Pumpe
- Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), relative Feuchte, Programmlaufzeit, Zeitzonen
- Absolut homogene Verteilung von Temperatur und Feuchte
- Auch im Dauerbetrieb über viele Jahre zuverlässig und ausfallsicher
- Immer gutes Klima: kältemittelfrei, laufruhig, kompakt und wartungsarm
Die hochpräzise Regelung garantiert auch bei herausfordernden Parametern eine absolut homogene und stabile Verteilung von Temperatur und Feuchte. Dank neuer Mikrodosierpumpe und smarter Steuerung wird der Innenraum des HPPeco feinfühlig und schnell befeuchtet. Die standardmäßigen Doppeltüren verhindern Kontamination und Temperaturabfall bzw. –anstieg und zur gleichen Zeit haben Sie optimale Sicht auf das empfindliche Temperiergut dank vollflächiger Innenglastüren.
Spezifikation
CE | |
Edelstahl (304/1,4301) | |
Edelstahl | |
Klimakammer | |
Feuchtigkeitsversorgung mit destilliertem Wasser aus externem Tank durch selbstansaugende Pumpe | |
50/60 Hz |
Nein | |
Optionale Beleuchtungseinheit | |
10 bis 90 % RH | |
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY) | |
Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage |