Learn More
Brady™ Gleiche Zahlen oder Buchstaben auf Karte, Schwarz auf Gelb
Labels that can be permanent or repositionable.
56.25 €
Spezifikation
Material Nylongewebe (B-499)
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Dicke 0,166 mm
Farbe Schwarz auf gelb
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15523340
Unterlagen ansehen
Brady™
034210
19 x 14 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15573340
Unterlagen ansehen
Brady™
034310
38 x 22 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Labels can be permanent or repositionable; once applied, numbers & letters are there to stay - unless you want to change them
  • Made of B-499 nylon cloth with pressure sensitive adhesive that sticks to any clean, dry surface
Spezifikation
Spezifikation
Nylongewebe (B-499)
Dauerhaftes Acryl
0,166 mm
Schwarz auf gelb
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Gleiche Zahlen oder Buchstaben auf Karte, Schwarz auf Gelb