Learn More
SCAT™ Tube Connector, Straight
Artikelnummer. 10631021 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
5 bis 7 mm
6 bis 8 mm
6,2 bis 7,5 mm
9,5 bis 10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10631021
Marke: SCAT™ 117816
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Safe connection of tubes of different sizes: directly and without technical aids. For safe collection of liquid HPLC waste, and many other applications in the laboratory!
SCAT™ Verbindungsstücke sind in den folgenden Versionen erhältlich:
  • Konische Verbindungsstücke
  • Y-Verbindungsstücke
  • Schlauchverbindungsstücke
  • Kapillar-Verbindungsstücke
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 6 bis 8 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Schläuche und Kapillaren
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC-/UHPLC-Systeme
Farbe Transparent
Produkttyp Schlauchanschluss