Learn More
SCAT Y-Connector
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
11 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 bis 7 mm
9 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
SCAT™ Verbindungsstücke sind in den folgenden Versionen erhältlich:
- Konische Verbindungsstücke
- Y-Verbindungsstücke
- Schlauchverbindungsstücke
- Kapillar-Verbindungsstücke
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Schläuche |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC-/UHPLC-Systeme |
| Farbe | Transparent |
| Produkttyp | Y-Verbindungsstück |