Learn More
SCAT Connectors for HPLC
Safe connection of tubes of different sizes: directly and without technical aids. For safe collection of liquid HPLC waste, and many other applications in the laboratory!
Marke: SCAT 107804
10.30 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Beschreibung
SCAT™ Verbindungsstücke sind in den folgenden Versionen erhältlich:
- Konische Verbindungsstücke
- Y-Verbindungsstücke
- Schlauchverbindungsstücke
- Kapillar-Verbindungsstücke
Spezifikation
Y-Verbindungsstück | |
PP | |
HPLC-/UHPLC-Systeme |
6 bis 7 mm | |
Schläuche |