Learn More
SCAT™ Conical Connector
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
3 bis 5 mm
4 bis 8 mm
4 bis 8 mm, 12 bis 16 mm
4 bis 8 mm, 8 bis 12 mm
5 bis 16 mm, 7,5 bis 16 mm
7 bis 10 mm
8 bis 12 mm, 12 bis 16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
SCAT™ Verbindungsstücke sind in den folgenden Versionen erhältlich:
- Konische Verbindungsstücke
- Y-Verbindungsstücke
- Schlauchverbindungsstücke
- Kapillar-Verbindungsstücke
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 7 bis 10 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Schläuche |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC-/UHPLC-Systeme |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Konischer Anschluss |