Learn More
SCAT Verbindungsstücke für HPLC
Artikelnummer. 10272670 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1,6 mm, 2,3 mm, 3,2 mm
Artikelnummer. 10272670
Marke: SCAT 160145
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sicherer Anschluss von Schläuchen unterschiedlicher Größe: Direkt und ohne technische Hilfsmittel. Für die sichere Sammlung von flüssigen HPLC-Abfällen und vielen anderen Anwendungen im Labor!
SCAT™ Verbindungsstücke sind in den folgenden Versionen erhältlich:
  • Konische Verbindungsstücke
  • Y-Verbindungsstücke
  • Schlauchverbindungsstücke
  • Kapillar-Verbindungsstücke
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 1,6 mm, 2,3 mm, 3,2 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PTFE
Zur Verwendung mit Standardkapillare
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC-/UHPLC-Systeme
Farbe Weiß
Produkttyp Kapillar-Verbinder