Learn More
Mettler Toledo™ Anschluss Spritze/Füllschlauch
Mettler Toledo Verbindungsstück/Füllschlauch eignet sich ideal für viskose Proben
Marke: Mettler Toledo™ 30330853
31.81 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bei der Arbeit mit viskosen Proben dient dieses Verbindungsstück als Adapter zwischen dem Density2Go Handgerät und der Spritze, wodurch Ihnen die Arbeit erleichtert wird
Spezifikation
Verbindungsstück Spritze/Füllschlauch, Densito | |
Zubehör | |
Zur Verwendung mit den Handgeräten zur Dichtemessung Densito und DensitoPro |
Chinesisch, Englisch (GB), Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Spanisch | |
Tragbare Dichtemesser Densito und DensitoPro |