Learn More
SI Analytics™ Anschlusskabel
SI Analytics™ Anschlusskabel sind in verschiedenen Kombinationen aus Elektrodenbuchse, Gerätestecker und Kabellänge erhältlich.
Marke: SI Analytics™ 285121916
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Elektrodenstecker für Referenzelektrode
- Mit Verlängerungskabel
Spezifikation
Referenzelektrodenstecker | |
Elektrodenbuchse und Anschlussstecker | |
1 m einadriges Kabel |
B 1 N | |
4 mm-Bananenstecker |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Anschlusskabel > Typ:B 1 N
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur