Learn More
Fisherbrand™ Verbindungskabel
Artikelnummer. 11766348 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Bananenstecker
DIN
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11766348
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verbindungskabel mit BNC-Stecker für ionensensitive Kombinationselektroden mit Festkörpermembranen eignen sich optimal für Messungen in der Landwirtschaft, Wasseranalysen sowie zur Kalibrierung von Ionenelektroden.
  • Verbindungskabel mit BNC-Stecker
  • Für die Verbindung von ionenempfindlicher Elektrode mit Festmembranen
  • Für landwirtschaftliche Messungen, Wasseranalysen und die Kalibrierung von ionischen Elektroden
Spezifikation
Anschlusstypen Bananenstecker
Typ Verbindungskabel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Anschluss von Elektroden an ein pH-Messgerät mit einem antistatischen Koaxialkabel mit dem richtigen Stecker
Länge (metrisch) 1 m