Learn More
Fisherbrand™ Verbindungskabel
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Bananenstecker
DIN
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verbindungskabel mit DIN-Stecker
- Für kombinierte ionenselektive Elektroden mit festen Membranen
- Für die Messung in Landwirtschaft, Wasseranalyse und Kalibrierung ionischer Elektroden
- Zum Anschließen der Elektrode an ein pH-Messgerät verwenden Sie ein antistatisches Koaxialkabel mit dem richtigen Stecker
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | DIN |
| Typ | Verbindungskabel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Anschluss von Elektroden an ein pH-Messgerät mit einem antistatischen Koaxialkabel mit dem richtigen Stecker |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 50 °C |
| Länge (metrisch) | 1 m |