Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17705004 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
15 ml
25 mL
50 ml
50 mL
Farbe:
Bernstein
Durchsichtig
Klar
farblos
Reinheits- oder Qualitätsgrad:
Eppendorf Qualität (unsteril)
Forensischer DNA-Gütegrad
Forensischer DNA-Gütegrad (unsteril)
PCR-Aufreinigung (unsteril)
PCR-frei
Steril und frei von Pyrogen, DNase, RNase sowie humaner und bakterieller DNA
Verpackung:
200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen), 4 Einzelröhrchenständer, 6 Adapter für Rotoren mit Bohrungen für konische 50 ml-Röhrchen
200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen)
200 Röhrchen (8 Beutel x 25 Röhrchen)
300 Röhrchen (12 Gestelle x 25 Röhrchen)
500 Röhrchen (10 Beutel x 50 Röhrchen)
500 Röhrchen (20 Beutel x 25 Röhrchen)
500 Röhrchen (20 Gestelle x 25 Röhrchen)
Beutel
Einzeln verpackt
Packungsgröße:
1 Set
100 Stück
200 Stück
300 Stück
48 Stück
500 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 17705004
Marke: Eppendorf™ 0030122526
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Konische Röhrchen ermöglichen einfaches Öffnen und Schließen bei einhändiger Bedienung. Durch sehr festen Verschluss wird der Probenverlust minimiert. Dadurch sind sie die ideale Lösung für Zellkultur- und Zellbiologieanwendungen sowie für die Probenvorbereitung in der Mikrobiologie und Molekularbiologie.
Die biobasierte (aus biobasiertem Material) Variante hilft bei der Reduzierung des verbrauchsmaterialien-bezogenen Kohlenstoffabdrucks im Labor. Die biobasierten Röhrchen haben identische Materialeigenschaften und technische Spezifikationen wie unsere nicht-biobasierten Röhrchen.
  • Gewährleistet eine leckagefreie Lagerung und schützt die Probenintegrität.
  • Geeignet für eine Vielzahl von Laboraufgaben und erhöht so die Flexibilität.
  • Hochwertige Materialien für langlebige, robuste Leistung.
  • Frei von Plastifizierern, Bioziden und Schimmelfreisetzungsmitteln.
  • Klare, sichtbare Graduierungen zur schnellen Volumenbestimmung.
  • Erleichtert optimale Probenrückgewinnung und effiziente Zentrifugation.
  • Erhältlich in Formaten mit 15 ml, 25 ml und 50 ml.
  • Die 2D Datamatrix (SafeCode)-Option verfügt über eine 2-stufige Codierung zur sicheren Probenidentifizierung. Die ECC200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht das sichere Lesen von Codes, die bis zu 25 % beschädigt sein können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISCC PLUS, ACT, My Green Lab Certificates, Premium USP-Klasse 6
Verschlussmaterial HDPE
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 15 ml
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 50
Verpackung 500 Röhrchen (10 Beutel x 50 Röhrchen)
Menge 500 Röhrchen
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Reinigungsnachweise Pyrogen, DNase, RNase, human and bacterial DNA free
ACT Label Ja
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Schraube
Höhe (metrisch) 121 mm
Durchmesser (metrisch) 15.2 mm
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 19,500 x g
Reinheits- oder Qualitätsgrad Steril und frei von Pyrogen, DNase, RNase sowie humaner und bakterieller DNA