Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen
Konische Röhrchen ermöglichen einfaches Öffnen und Schließen bei einhändiger Bedienung. Durch sehr festen Verschluss wird der Probenverlust minimiert. Dadurch sind sie die ideale Lösung für Zellkultur- und Zellbiologieanwendungen sowie für die Probenvorbereitung in der Mikrobiologie und Molekularbiologie.
Marke:  Eppendorf™ 0030122445
80.59 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24072" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17473703
  • 84.99 € / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die reduzierte Höhe ermöglicht einen einfachen Probenzugriff auch bei kleinen Pipetten und Spitzen – reduziertes Risiko einer Kreuzkontamination zwischen Pipette und Röhrchen
  • Einhändiges Öffnen und Schließen durch die SnapTec™ Kappenversion für schnelle Flüssigkeitsextraktion und -zugabe
  • Zentrifugationsstabilität bis zu 17.000 x g1) für beide Röhrchenvarianten – SnapTec™ Kappe und Schraubverschluss
  • Die Dichtigkeit des Deckels ist über einen breiten Temperaturbereich gewährleistet
  • Weniger Lagerplatz erforderlich durch ∼ 20 % weniger Höhe im Vergleich zu konischen 50 ml-Röhrchen
  • Passendes Zubehör für Zentrifugation, Mischen und Erhitzen, Probenvorbereitung und Lagerung gewährleistet eine einfache Integration in die vorhandene Laborumgebung
  • Hochwertiges Rohmaterial der Klasse Premium USP 6 und keine Verwendung von Gleitadditiven, Weichmachern und Bioziden während der Herstellung sorgen für höchste Probenintegrität und optimale Sichtbarkeit der Probe und des Pellets
  • Der Schraubverschluss mit abgeflachten und gerillten Seiten unterstützt eine anwenderfreundliche ergonomische Handhabung, ermöglicht eine stabile, aufrechte Positionierung und minimiert das Kontaminationsrisiko
  • Das konische 25 ml-Röhrchen mit SnapTec™ Verschluss ist bei 121 °C in 20 min autoklavierbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
25 ml
25/Beutel, 8 Beutel
200 Röhrchen
Nicht autoklavierbar
Konisch
Ja
Röhrchen
Steril und frei von Pyrogen, DNase, RNase sowie humaner und bakterieller DNA
Bernstein
Polypropylen
200 Röhrchen (8 Beutel x 25 Röhrchen)
Steril
Pyrogen-, DNase-, RNase-, HDNA-, bDNA-frei
Schraube
30 mm
17,000 x g
Sonderangebote
  • Eppendorf
    Bis zu 30% Rabatt auf Eppendorf Essentials
    Aktionscode: 24072
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    89
    Stunden
    18
    Minuten
    25
    Sekunden
    13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Konische Röhrchen > Verschlusstyp:Schraubverschluss