Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16346485 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
15 ml
25 mL
50 ml
50 mL
Farbe:
Bernstein
Durchsichtig
Klar
farblos
Reinheits- oder Qualitätsgrad:
Eppendorf Qualität (unsteril)
Forensischer DNA-Gütegrad
Forensischer DNA-Gütegrad (unsteril)
PCR-Aufreinigung (unsteril)
PCR-frei
Steril und frei von Pyrogen, DNase, RNase sowie humaner und bakterieller DNA
Verpackung:
200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen), 4 Einzelröhrchenständer, 6 Adapter für Rotoren mit Bohrungen für konische 50 ml-Röhrchen
200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen)
200 Röhrchen (8 Beutel x 25 Röhrchen)
300 Röhrchen (12 Gestelle x 25 Röhrchen)
500 Röhrchen (10 Beutel x 50 Röhrchen)
500 Röhrchen (20 Beutel x 25 Röhrchen)
500 Röhrchen (20 Gestelle x 25 Röhrchen)
Beutel
Einzeln verpackt
Packungsgröße:
1 Set
100 Stück
200 Stück
300 Stück
48 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 16346485
Marke: Eppendorf™ 0030122429
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Konische Röhrchen ermöglichen einfaches Öffnen und Schließen bei einhändiger Bedienung. Durch sehr festen Verschluss wird der Probenverlust minimiert. Dadurch sind sie die ideale Lösung für Zellkultur- und Zellbiologieanwendungen sowie für die Probenvorbereitung in der Mikrobiologie und Molekularbiologie.
  • Die reduzierte Höhe ermöglicht einen einfachen Probenzugriff auch bei kleinen Pipetten und Spitzen – reduziertes Risiko einer Kreuzkontamination zwischen Pipette und Röhrchen
  • Einhändiges Öffnen und Schließen durch die SnapTec™ Kappenversion für schnelle Flüssigkeitsextraktion und -zugabe
  • Zentrifugationsstabilität bis zu 17.000 x g1) für beide Röhrchenvarianten – SnapTec™ Kappe und Schraubverschluss
  • Die Dichtigkeit des Deckels ist von -86 °C bis 100 °C gewährleistet
  • Weniger Lagerplatz erforderlich durch ∼ 20 % weniger Höhe im Vergleich zu konischen 50 ml-Röhrchen
  • Passendes Zubehör für Zentrifugation, Mischen und Erhitzen, Probenvorbereitung und Lagerung gewährleistet eine einfache Integration in die vorhandene Laborumgebung
  • Hochwertiges Rohmaterial der Klasse Premium USP 6 und keine Verwendung von Gleitadditiven, Weichmachern und Bioziden während der Herstellung sorgen für höchste Probenintegrität und optimale Sichtbarkeit der Probe und des Pellets
  • Der Schraubverschluss mit abgeflachten und gerillten Seiten unterstützt eine anwenderfreundliche ergonomische Handhabung, ermöglicht eine stabile, aufrechte Positionierung und minimiert das Kontaminationsrisiko
  • Steril, Pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei. Jede einzelne Charge wird auf Qualität und Reinheit geprüft und zertifiziert
  • SnapTec™ Röhrchen können bei bis zu 121 °C (20 min) autoklaviert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussfarbe Grau
Farbe farblos
Kapazität (metrisch) 25 mL
Einwegprodukt Ja
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen)
Verpackung 200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen)
Menge 200 Pk.
Sterilität Non-sterile
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Form Zylindrisch
Reinigungsnachweise PCR Clean (Non-sterile)
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Schraube
Closure Included Ja
Writing Area Ja
Durchmesser (metrisch) 30 mm
Max. RZB 17.000 x g
Reinheits- oder Qualitätsgrad PCR-frei