Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15695357 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
15 ml
25 mL
50 ml
50 mL
Farbe:
Bernstein
Durchsichtig
Klar
farblos
Reinheits- oder Qualitätsgrad:
Eppendorf Qualität (unsteril)
Forensischer DNA-Gütegrad
Forensischer DNA-Gütegrad (unsteril)
PCR-Aufreinigung (unsteril)
PCR-frei
Steril und frei von Pyrogen, DNase, RNase sowie humaner und bakterieller DNA
Verpackung:
200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen), 4 Einzelröhrchenständer, 6 Adapter für Rotoren mit Bohrungen für konische 50 ml-Röhrchen
200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen)
200 Röhrchen (8 Beutel x 25 Röhrchen)
300 Röhrchen (12 Gestelle x 25 Röhrchen)
500 Röhrchen (10 Beutel x 50 Röhrchen)
500 Röhrchen (20 Beutel x 25 Röhrchen)
500 Röhrchen (20 Gestelle x 25 Röhrchen)
Beutel
Einzeln verpackt
Packungsgröße:
1 Set
100 Stück
200 Stück
300 Stück
48 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 15695357
Marke: Eppendorf™ 0030122267
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konische Röhrchen ermöglichen einfaches Öffnen und Schließen bei einhändiger Bedienung. Durch sehr festen Verschluss wird der Probenverlust minimiert. Dadurch sind sie die ideale Lösung für Zellkultur- und Zellbiologieanwendungen sowie für die Probenvorbereitung in der Mikrobiologie und Molekularbiologie.
  • Hochwertiges Rohmaterial der USP-Klasse 6
  • Keine Verwendung von Gleitadditiven, Weichmachern und Bioziden während der Herstellung
  • Gewährleistet hohe Probenintegrität, g-Safe™ Zentrifugationsstabilität, optimale Sichtbarkeit der Probe und des Pellets
  • Kappen mit abgeflachten und gerillten Seiten unterstützen eine anwenderfreundliche und ergonomische Handhabung
  • Ermöglicht eine stabile, aufrechte Positionierung und minimiert das Kontaminationsrisiko
  • Zuverlässige und sichere Etikettierung durch große Schreibfläche auf dem Röhrchen und durch flache und helle Kappe
  • Präzise Abmessungen ermöglichen maximale Kompatibilität mit Zentrifugenrotoren, Mischern und Schüttlern
Anwendungen
  • Komfortable und sichere Zellkulturanwendungen
  • Probenvorbereitung in der Mikrobiologie und in molekularbiologischen Laboren
  • Lagerung von Proben und Lösungen in größeren Mengen
  • Vorbereitung von Mastermixes und Puffern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial HDPE
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 50 mL
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 48 Pk.
Verpackung Einzeln verpackt
Sterilität Nicht steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Form Zylindrisch
Reinigungsnachweise Forensischer DNA-Gütegrad
Verschlusstyp Schraube
Writing Area Ja
Temperaturbereich (metrisch) -86 °C° bis -100 °C°
Durchmesser (metrisch) 30 mm
Produkttyp Konisches Röhrchen
Max. RZB 19.500 x g
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forensischer DNA-Gütegrad