Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15311066 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
15 ml
15 ml
25 mL
50 ml
50 mL
Farbe:
Bernstein
Durchsichtig
Klar
farblos
Reinheits- oder Qualitätsgrad:
Eppendorf Qualität (unsteril)
Forensischer DNA-Gütegrad
Forensischer DNA-Gütegrad (unsteril)
PCR-Aufreinigung (unsteril)
PCR-frei
Steril und frei von Pyrogen, DNase, RNase sowie humaner und bakterieller DNA
Verpackung:
200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen), 4 Einzelröhrchenständer, 6 Adapter für Rotoren mit Bohrungen für konische 50 ml-Röhrchen
200 Röhrchen (4 Beutel x 50 Röhrchen)
200 Röhrchen (8 Beutel x 25 Röhrchen)
300 Röhrchen (12 Gestelle x 25 Röhrchen)
500 Röhrchen (10 Beutel x 50 Röhrchen)
500 Röhrchen (20 Beutel x 25 Röhrchen)
500 Röhrchen (20 Gestelle x 25 Röhrchen)
Beutel
Einzeln verpackt
missing translation for 'unitSize'
1 Set
100 Stück
200 Stück
300 Stück
48 Stück
500 Stück
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Codice prodotto. 15311066
missing translation for 'mfr': Eppendorf™ 0030122151
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Konische Röhrchen ermöglichen einfaches Öffnen und Schließen bei einhändiger Bedienung. Durch sehr festen Verschluss wird der Probenverlust minimiert. Dadurch sind sie die ideale Lösung für Zellkultur- und Zellbiologieanwendungen sowie für die Probenvorbereitung in der Mikrobiologie und Molekularbiologie.
  • Hochwertiges Rohmaterial der USP-Klasse 6
  • Keine Verwendung von Gleitadditiven, Weichmachern und Bioziden während der Herstellung
  • Gewährleistet hohe Probenintegrität, g-Safe™ Zentrifugationsstabilität, optimale Sichtbarkeit der Probe und des Pellets
  • Kappen mit abgeflachten und gerillten Seiten unterstützen eine anwenderfreundliche und ergonomische Handhabung
  • Ermöglicht eine stabile, aufrechte Positionierung und minimiert das Kontaminationsrisiko
  • Zuverlässige und sichere Etikettierung durch große Schreibfläche auf dem Röhrchen und durch flache und helle Kappe
  • Präzise Abmessungen ermöglichen maximale Kompatibilität mit Zentrifugenrotoren, Mischern und Schüttlern
Anwendungen
  • Komfortable und sichere Zellkulturanwendungen
  • Probenvorbereitung in der Mikrobiologie und in molekularbiologischen Laboren
  • Lagerung von Proben und Lösungen in größeren Mengen
  • Vorbereitung von Mastermixes und Puffern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Verschlussmaterial HDPE
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 15 ml
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 10 x 50
Verpackung Beutel
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Form Zylindrisch
Reinigungsnachweise Frei von Pyrogen, DNase, RNase, humaner und bakterieller DNA
Verschlusstyp Schraube
Writing Area Ja
Temperaturbereich (metrisch) -86 °C° bis -100 °C°
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Produkttyp Konisches Röhrchen
Max. RZB 19.500 x g
Reinheits- oder Qualitätsgrad Steril und frei von Pyrogen, DNase, RNase sowie humaner und bakterieller DNA
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato