Learn More
MP Biomedicals™ Konische Röhrchen: 15 ml, für SafTest™ Testkits
Enthält Ersatz-Verbrauchsmaterialien für alle Saftest™ Testkits.
Marke: MP Biomedicals™ 07DP1090
50.59 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Zur Verwendung mit dem SafTest-Analysator
- Wird mit allen sechs SafTest-Testkits verwendet
- Geeignet für alle Testendpunkte
- Forschungsbereich: Lipidabbau und -oxidation
- Nachweisverfahren: Bichromatischer Photometer
- Anwendungsbereich: Abbau von Öl/Fett
- Material: Polystryren
- Kapazität: 15 ml
- Größe: 17 x 119 mm
- Graduierungen: 0.5 ml
Spezifikation
15 mL | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
17 mm |
119 mm | |
Oil/fat degradation | |
Ja | |
Conical Tube |