Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen
Optimal für zellbiologische Anwendungen und Probenvorbereitungsprotokolle in mikrobiologischen und molekularbiologischen Laboren geeignet.
Marke: Eppendorf™ 0030118430
54.74 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Die reduzierte Höhe ermöglicht einen einfachen Probenzugriff auch bei kleinen Pipetten und Spitzen – reduziertes Risiko einer Kreuzkontamination zwischen Pipette und Röhrchen
- Einhändiges Öffnen und Schließen durch die SnapTec™ Kappenversion für schnelle Flüssigkeitsextraktion und -zugabe
- Zentrifugationsstabilität bis zu 17.000 x g1) für beide Röhrchenvarianten – SnapTec™ Kappe und Schraubverschluss
- Die Dichtigkeit des Deckels ist über einen breiten Temperaturbereich gewährleistet
- Weniger Lagerplatz erforderlich durch ∼ 20 % weniger Höhe im Vergleich zu konischen 50 ml-Röhrchen
- Passendes Zubehör für Zentrifugation, Mischen und Erhitzen, Probenvorbereitung und Lagerung gewährleistet eine einfache Integration in die vorhandene Laborumgebung
- Hochwertiges Rohmaterial der Klasse Premium USP 6 und keine Verwendung von Gleitadditiven, Weichmachern und Bioziden während der Herstellung sorgen für höchste Probenintegrität und optimale Sichtbarkeit der Probe und des Pellets
- Der Schraubverschluss mit abgeflachten und gerillten Seiten unterstützt eine anwenderfreundliche ergonomische Handhabung, ermöglicht eine stabile, aufrechte Positionierung und minimiert das Kontaminationsrisiko
- Das konische 25 ml-Röhrchen mit SnapTec™ Verschluss ist bei 121 °C in 20 min autoklavierbar.
Spezifikation
HDPE | |
25 ml | |
25/Beutel, 6 Beutel | |
150 Röhrchen | |
Autoklavierbar | |
Pyrogen-, DNase-, RNase-, HDNA-, bDNA-frei | |
SnapTec™ Kappe | |
30 mm | |
17,000 x g |
Bernsteinfarben | |
Polypropylen | |
Beutel | |
Steril | |
0.85 oz. | |
Konisch | |
Ja | |
Reaktionsgefäße | |
Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free |