Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen
Optimal für zellbiologische Anwendungen und Probenvorbereitungsprotokolle in mikrobiologischen und molekularbiologischen Laboren geeignet.
Marke: Eppendorf™ 0030118502
110.06 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.49200kg
Beschreibung
- Die reduzierte Höhe ermöglicht einen einfachen Probenzugriff auch bei kleinen Pipetten und Spitzen – reduziertes Risiko einer Kreuzkontamination zwischen Pipette und Röhrchen
- Einhändiges Öffnen und Schließen durch die SnapTec™ Kappenversion für schnelle Flüssigkeitsextraktion und -zugabe
- Zentrifugationsstabilität bis zu 17.000 x g1) für beide Röhrchenvarianten – SnapTec™ Kappe und Schraubverschluss
- Die Dichtigkeit des Deckels ist über einen breiten Temperaturbereich gewährleistet
- Weniger Lagerplatz erforderlich durch ∼ 20 % weniger Höhe im Vergleich zu konischen 50 ml-Röhrchen
- Passendes Zubehör für Zentrifugation, Mischen und Erhitzen, Probenvorbereitung und Lagerung gewährleistet eine einfache Integration in die vorhandene Laborumgebung
- Hochwertiges Rohmaterial der Klasse Premium USP 6 und keine Verwendung von Gleitadditiven, Weichmachern und Bioziden während der Herstellung sorgen für höchste Probenintegrität und optimale Sichtbarkeit der Probe und des Pellets
- Der Schraubverschluss mit abgeflachten und gerillten Seiten unterstützt eine anwenderfreundliche ergonomische Handhabung, ermöglicht eine stabile, aufrechte Positionierung und minimiert das Kontaminationsrisiko
- Steril, Pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei. Jede einzelne Charge wird auf Qualität und Reinheit geprüft und zertifiziert
- Das konische 25 ml-Röhrchen mit SnapTec™ Verschluss ist bei 121 °C in 20 min autoklavierbar
Spezifikation
Ja | |
Farblos | |
25 mL | |
Polypropylen | |
200 (5 Beutel x 40 Röhrchen) | |
200 Pk. | |
Autoklavierbar | |
25 mL | |
Konisch | |
Ja | |
30 mm | |
17.000 x g |
Polypropylen | |
Farblos | |
Ja | |
200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes), 4 single Tube stands, 6 adapters for rotors with bore holes for 50 mL conical Tubes | |
200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) | |
Steril | |
Konisch | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
Schnappdeckel | |
Ja | |
PCR-frei | |
PCR Clean (Non-sterile) |