Learn More
Lenz Laborglasintrumente Konische Verbindungsklemmen, Typ Keck™
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01103745
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.60000kg
Beschreibung
- Für konische Schliffverbindungen
- Material:POM, hervorragende chemische Beständigkeit
- Betriebstemperatur bis ca. 150 °°C.
Spezifikation
POM | |
Für Schliffmanschette NS 45/40 | |
Braun |