Learn More
BRAND™ Konisches Gefäß mit Schnappdeckel
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 25 ml |
Enthält | Schnappdeckel |
Material | Polystyrol |
Menge | 1000 |
Gewicht (metrisch) | 0,01 kg |
Form | Konisch |
Produkttyp | Gefäß |
Verschlussmaterial | Polystyrol |
Verschlusstyp | Schnappverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Konisches Gefäß mit Schnappdeckel >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur