Learn More
Heathrow Scientific Konische Zentrifugenröhrchen, naturfarben
GREENER_CHOICE
Die konischen Zentrifugenröhrchen sind steril, mit Chargenrückverfolgbarkeit und einfacher Reißverpackung.
Marke:  Heathrow Scientific HS4426B
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16330776
  • 185.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Beschriftungsbereich und flache Polyethylen-Deckel für die einfache Beschriftung
  • Aufgedruckte Graduierungen
  • Großpackung, steril
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Naturfarben
Polyethylen
500
Bulk Wrap
Steril
Ja
Nein
Flacher Deckel
Konische Zentrifugenröhrchen
15 ml
0,5 ml
50
Röhrchen
Ja
Polyethylen
120 mm