Learn More
Thermo Scientific™ Konische Zentrifugenröhrchen
Ideal für Anwendungen, die größere Probenvolumina erfordern.
183.00 € - 326.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Packung | 6 |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Max. RZB | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Max. RZB | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17554725
|
Thermo Scientific™
332265 |
8 oz. | 250 ml | 7.000 × g |
183.00 €
48 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17564725
|
Thermo Scientific™
332270 |
16 oz. | 500 ml | 6.000 × g |
326.00 €
36 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ konischen Zentrifugenröhrchen sind steril und ideal für Anwendungen, die größere Probenvolumina erfordern.
- _X000D_
- Hergestellt mit hochwertigen, reinen Harzen _X000D_
- Gammasterilisiert gemäß ISO 11137-2 _X000D_
- Pyrogenfrei _X000D_
- Nicht zytotoxisch _X000D_
- DNAse-/RNAse-frei _X000D_
- Frei von menschlicher DNA _X000D_
- BSE/TSE-frei _X000D_
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
Steril | |
Konisch | |
Nein | |
Zentrifugenröhrchen |
Ja | |
6 | |
Nicht autoklavierbar | |
Konisch | |
Ja |