Learn More
Greiner Bio-One Mehrzweckbehälter aus Polystyrol mit konischem Boden und Schraubverschluss aus Kunststoff
Artikelnummer. 13077673
Click to view available options
Sterilität:
Aseptisch
Steril
Beschriftung:
Beschriftet, einfach
Beschriftet, gedruckt
Ohne Beschriftung
Packungsgröße:
400 Stück
Artikelnummer. 13077673
Marke: Greiner Bio-One 201150
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dank der hohen Transparenz optimal für optische Messungen
  • Volumen: 30 ml
  • Kunststoffschraubverschluss, weiß
  • Stützrahmen unten
  • Mit oder ohne einfaches oder beschriftetes Etikett
  • Durchm. x Höhe: 25 x 90 mm
  • Unter aseptischen Bedingungen in einer Reinraumumgebung der Klasse II hergestellt
  • Kann verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mehrzweckbehälter
Material Polystyrol
Sterilität Aseptisch
Kapazität (metrisch) 30 ml
Verschlussfarbe Weiß
Verschlussmaterial Kunststoff
Verschlusstyp Schraubverschluss
Beschreibung Stützrahmen unten
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für akademische und medizinische Zwecke
Beschriftung Ohne Beschriftung
Länge (metrisch) 90 mm