Learn More
Greiner Bio-One Polypropylen-Lichtschutzröhrchen mit konischen Böden
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
50 ml
Durchmesser (metrisch):
17 mm
30 mm
Länge (metrisch):
115 mm
120 mm
Anzahl pro Karton:
300
500
1000
Packungsgröße:
1000 Stück
20 Stück
300 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Mit Schraubverschluss
- Blaue Graduierungen
- Mit weißem Schreibfeld
- Steril
- Röhrchenfarbe: Braun
- Verschlusskappenfarbe: Blau
Serviceplan
Nein
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Blau |
| Farbe | Braun |
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Ideal für lichtempfindliche Materialien und Reaktionen. |
| Anzahl pro Karton | 500 |
| Sterilität | Steril |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Bodenform | Konisch |
| Writing Area | Weiße Beschriftungsfläche |
| Mehr anzeigen |