Learn More
Thermo Scientific Chemicals Konische Al-23 Tiegel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4mL
5 ml
8mL
9mL
23mL
40mL
49mL
75mL
125mL
160mL
Außendurchmesser (metrisch):
17mm
21mm
22mm
26mm
31mm
40mm
45mm
53mm
67mm
80mm
Innendurchmesser (metrisch):
20mm
24 mm
25mm
30mm
40mm
45mm
55mm
60mm
65mm
90mm
Höhe (metrisch):
20 mm (oben), 11 mm (Basis)
25mm (oben), 13mm (Basis)
30mm (oben), 15mm (Basis)
35mm (oben), 18mm (Basis)
45mm (oben), 22mm (Basis)
50mm (oben), 25mm (Basis)
60mm (oben), 30mm (Basis)
73mm (oben), 35mm (Basis)
88mm (oben), 44mm (Basis)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 55mm |
| Material | Al-23 |
| Menge | 1 Stück |
| Kapazität (metrisch) | 49mL |
| Außendurchmesser (metrisch) | 40mm |
| Höhe (metrisch) | 45mm (oben), 22mm (Basis) |
| Product Type | Konische Al-23-Tiegel |