Learn More
Leitfähigkeitsstandard, NIST-rückführbar, 5 μS/cm, Reagecon™ Artikelnummer.: 10460538
Leitfähigkeitsstandard, NIST-rückführbar, 5 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10460538 Alle ansehen Reagecon Produkte
500 ml
Click to view available options
Menge:
500 ml
Artikelnummer. 10460538
Marke: Reagecon CSKC5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Zertifiziert gemäß ISO 17025. Reagecon™ NIST-rückführbare Leitfähigkeitsstandards, 5 μS/cm, sind ungefährliche Standards auf Wasserbasis mit hoher Genauigkeit, geringen Temperaturschwankungen und garantierter Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Dieser Leitfähigkeitsstandard ist wasserbasiert und vermeidet somit alle Fehler, die auf Matrizenfehlanpassungen zurückzuführen sind. Wässrige Standards sind ungefährlich hinsichtlich Lagerung, Handhabung und Entsorgung. Jede Flasche wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat geliefert und hat eine Tabelle der Leitfähigkeitsschwankungen mit Temperaturangabe auf dem Etikett.
  • Komfortabel und kostengünstig—Verringerung von Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen und -formalitäten
  • Sehr niedriger Temperaturschwankungskoeffizient—Rreduziert Messfehler und erlaubt Arbeiten ohne Temperaturkontrolle
  • Garantierte Stabilität durch Verfallsdatum—Eeliminiert die Notwendigkeit, bei jedem Gebrauch eine neue Flasche mit Standard zu öffnen
  • Hohe Genauigkeit (±1 % bei 25° C) —ermöglicht den Einsatz als Kalibrator oder Kontrolle gemäß den höchsten Anforderungen (z. B. USP)
Spezifikation
Menge 500 ml
Analysenzertifikat Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Leitfähigkeitsmessgeräte
Lösungsmittel oder Matrix Wässrig
Leitfähigkeit 5 μS/cm (±1  % bei 25 °C)
Physikalische Form Flüssig
Brochures
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerCS525C3 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2025 Catalog NumberCSKC5
ChargennummerCS525C1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/04/2025 Catalog NumberCSKC5
ChargennummerCS525B3 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 Catalog NumberCSKC5
ChargennummerCS525B2 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2025 Catalog NumberCSKC5
ChargennummerCS525A4 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2025 Catalog NumberCSKC5
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Leitfähigkeitsstandard, NIST-rückführbar, 5 μS/cm, Reagecon™ >