Learn More
Leitfähigkeitsstandard, NIST-rückführbar, 20 μS/cm, Reagecon™ Artikelnummer.: 11718455
Leitfähigkeitsstandard, NIST-rückführbar, 20 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11718455 Alle ansehen Reagecon Produkte
500 ml
Click to view available options
Menge:
500 ml
Artikelnummer. 11718455
Marke: Reagecon CSKC20
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Zertifiziert gemäß ISO 17025. Reagecon™ NIST-rückführbare Leitfähigkeitsstandards, 20 μS/cm, sind ungefährliche Standards auf Wasserbasis mit hoher Genauigkeit, geringen Temperaturschwankungen und garantierter Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Dieser Leitfähigkeitsstandard ist wasserbasiert und vermeidet somit alle Fehler, die auf Matrizenfehlanpassungen zurückzuführen sind. Wässrige Standards sind ungefährlich hinsichtlich Lagerung, Handhabung und Entsorgung. Jede Flasche wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat geliefert und hat eine Tabelle der Leitfähigkeitsschwankungen mit Temperaturangabe auf dem Etikett.
  • Komfortabel und kostengünstig—Verringerung von Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen und -formalitäten
  • Sehr niedriger Temperaturschwankungskoeffizient—Rreduziert Messfehler und erlaubt Arbeiten ohne Temperaturkontrolle
  • Garantierte Stabilität durch Verfallsdatum—Eeliminiert die Notwendigkeit, bei jedem Gebrauch eine neue Flasche mit Standard zu öffnen
  • Hohe Genauigkeit (±1 % bei 25° C) —ermöglicht den Einsatz als Kalibrator oder Kontrolle gemäß den höchsten Anforderungen (z. B. USP)
Spezifikation
Menge 500 ml
Analysenzertifikat Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Leitfähigkeitsmessgeräte
Lösungsmittel oder Matrix Wässrig
Leitfähigkeit 20 μS/cm (±1  % bei 25 °C)
Physikalische Form Flüssig
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Leitfähigkeitsstandard, NIST-rückführbar, 20 μS/cm, Reagecon™ >