Learn More
Leitfähigkeitsstandard, NIST-rückführbar, 147 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Zertifiziert gemäß ISO 17025. Reagecon™ NIST-rückführbare Leitfähigkeitsstandards, 147 μS/cm, sind ungefährliche Standards auf Wasserbasis mit hoher Genauigkeit, geringen Temperaturschwankungen und garantierter Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Marke:  Reagecon CSKCS
Artikelnummer. 10338797
  • 73.90 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Akkreditiert nach ISO 17025 Reagecon™ NIST-rückführbare Leitfähigkeitsstandards, 147 μS/cm, sind ungefährliche Standards auf Wasserbasis mit hoher Genauigkeit, geringen Temperaturschwankungen und garantierter Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Dieser Leitfähigkeitsstandard ist wasserbasiert und vermeidet somit alle Fehler, die auf Matrizenfehlanpassungen zurückzuführen sind. Wässrige Standards sind ungefährlich hinsichtlich Lagerung, Handhabung und Entsorgung. Jede Flasche wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat geliefert und hat eine Tabelle der Leitfähigkeitsschwankungen mit Temperaturangabe auf dem Etikett.
  • Komfortabel und kostengünstig—Verringerung von Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen und -formalitäten
  • Sehr niedriger Temperaturschwankungskoeffizient—Rreduziert Messfehler und erlaubt Arbeiten ohne Temperaturkontrolle
  • Garantierte Stabilität durch Verfallsdatum—Eeliminiert die Notwendigkeit, bei jedem Gebrauch eine neue Flasche mit Standard zu öffnen
  • Hohe Genauigkeit (±1 % bei 25° C) —ermöglicht den Einsatz als Kalibrator oder Kontrolle gemäß den höchsten Anforderungen (z. B. USP)
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
147 μS/cm (±1  % bei 25 °C)
Leitfähigkeitsmessgeräte
Ja
Flüssig
Wässrig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerCSKCS25B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2025 Catalog NumberCSKCS
ChargennummerCSKCS24L1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog NumberCSKCS
ChargennummerCSKCS24J1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2024 Catalog NumberCSKCS
ChargennummerCSKCS24F1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog NumberCSKCS
ChargennummerCSKCS24C1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2024 Catalog NumberCSKCS
Name des Produkts
Leitfähigkeitsstandard, NIST-rückführbar, 147 μS/cm, Reagecon™ > Menge: 500 ml