Learn More
Leitfähigkeitsstandard, NIST-rückführbar, 100 μS/cm, Reagecon™ Artikelnummer.: 11708455
Leitfähigkeitsstandard, NIST-rückführbar, 100 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11708455 Alle ansehen Reagecon Produkte
500 ml
Click to view available options
Menge:
500 ml
Artikelnummer. 11708455
Marke: Reagecon CSKC100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Zertifiziert gemäß ISO 17025. Reagecon™ NIST-rückführbare Leitfähigkeitsstandards, 100 μS/cm, sind ungefährliche Standards auf Wasserbasis mit hoher Genauigkeit, geringen Temperaturschwankungen und garantierter Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Dieser Leitfähigkeitsstandard ist wasserbasiert und vermeidet somit alle Fehler, die auf Matrizenfehlanpassungen zurückzuführen sind. Wässrige Standards sind ungefährlich hinsichtlich Lagerung, Handhabung und Entsorgung. Jede Flasche wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat geliefert und hat eine Tabelle der Leitfähigkeitsschwankungen mit Temperaturangabe auf dem Etikett.
  • Komfortabel und kostengünstig—Verringerung von Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen und -formalitäten
  • Sehr niedriger Temperaturschwankungskoeffizient—Rreduziert Messfehler und erlaubt Arbeiten ohne Temperaturkontrolle
  • Garantierte Stabilität durch Verfallsdatum—Eeliminiert die Notwendigkeit, bei jedem Gebrauch eine neue Flasche mit Standard zu öffnen
  • Hohe Genauigkeit (±1 % bei 25° C) —ermöglicht den Einsatz als Kalibrator oder Kontrolle gemäß den höchsten Anforderungen (z. B. USP)
Spezifikation
Menge 500 ml
Analysenzertifikat Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Leitfähigkeitsmessgeräte
Lösungsmittel oder Matrix Wässrig
Leitfähigkeit 100 μS/cm (±1  % bei 25 °C)
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerCS10025A1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2025 Catalog NumberCSKC100
ChargennummerCS10024K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberCSKC100
ChargennummerCS10024G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog NumberCSKC100
ChargennummerCS10024D1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/07/2024 Catalog NumberCSKC100
ChargennummerCS10024A1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog NumberCSKC100
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Leitfähigkeitsstandard, NIST-rückführbar, 100 μS/cm, Reagecon™ >