Learn More
Leitfähigkeitsstandard, 500 μs/cm, NIST-zertifiziert, Chem-Lab Artikelnummer.: 11903174
Leitfähigkeitsstandard, 500 μs/cm, NIST-zertifiziert, Chem-Lab
Artikelnummer. 11903174
500 ml
Click to view available options
Menge:
500 ml
Artikelnummer. 11903174
Marke: Chem Lab CL03.1121.0500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kalibriert Elektroden und Messgeräte für präzise elektrische und thermische Leitfähigkeitsmessungen. Leitfähigkeitsstandard, 500 μs/cm, NIST-zertifiziert, Chem-Lab ist eine Kaliumchloridlösung für Laboranwendungen und LF-Messungen. 452 μs bei 20 °C, 500 μs bei 25 °C (±1 %)
15 °C — 402.9 μS/cm
16 °C — 412.6 μS/cm
17 °C — 422.4 μS/cm
18 °C — 432.1 μS/cm
19 °C — 441.8 μS/cm
20 °C — 451.5 μS/cm
21 °C — 461.2 μS/cm
22 °C — 470.9 μS/cm
23 °C — 480.6 μS/cm
24 °C — 490.3 μS/cm
25 °C — 500.0 μS/cm
30 °C — 548.5 μS/cm
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumchlorid
CAS 7447-40-7
Verpackung Polyethylen
Menge 500 ml
Dichte 1.00 g/ml
Summenformel ClK
MDL-Nummer MFCD00011360
Leitfähigkeit 500 μS/cm
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC-Name Kaliumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formelmasse 74.56 mol
Name des Produkts
Leitfähigkeitsstandard, 500 μs/cm, NIST-zertifiziert, Chem-Lab >