Learn More
Leitfähigkeits-Standardlösung, 1,3 μS/cm, Reagecon™
Artikelnummer. 11506723 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
6 x 500 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11506723
Marke: Reagecon CSKC136
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der Leitfähigkeitsstandard von Reagecon bei 25 °C wird mit einer ISO-17025-akkreditierten Testmethode (INAB Ref. 264T) getestet und zertifiziert und ist NIST-rückführbar.
  • Zertifiziert nach der ISO 17025-akkreditierten Testmethode von Reagecon' (INAB Ref: 264T)
  • NIST-konform.
  • Dieser Leitfähigkeitsstandard ist wasserbasiert und vermeidet somit alle Fehler, die auf Matrizenfehlanpassungen zurückzuführen sind. Jede Flasche wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat geliefert und hat eine Tabelle der Leitfähigkeitsschwankungen mit Temperaturangabe auf dem Produktetikett. Der niedrige Temperaturkoeffizient der Variation verringert Messfehler und ermöglicht eine nicht temperaturgesteuerte Verwendung und ist für Feldarbeiten geeignet
  • Hohe Genauigkeit ± 1 % bei 25 ° C ermöglicht die Verwendung der Standards als Kalibratoren und/oder Kontrollen gemäß den höchsten industriellen Anforderungen
  • Das Produkt ist wässrig, ungefährlich und genau bis zu ± 1 %. Da Produkt wasserbasiert ist, weist es einen niedrigen Temperaturkoeffizienten der Variation auf.
Spezifikation
Beschreibung Conductivity Standard Solution
Verpackung Flaschen
Analysenzertifikat Ja
Leitfähigkeit 1.3 μS/cm
Physikalische Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Geräte) Leitfähigkeitsmessgeräte
Solvent or Matrix Wässrig
Menge 6 x 500 ml