missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leitfähigkeitsstandard 1413 μS/cm

Artikelnummer. 10295422
Click to view available options
Menge:
500 ml
25 x 20 ml
Verpackung:
Beutel
Flaschen
Lichtundurchlässige Flaschen
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy

1,413 μS/cm-Leitfähigkeitslösung in Premium-Qualität, die NIST-rückverfolgbar ist und mit einem Analysenzertifikat geliefert wird, das sich ideal für Benutzer eignet, die nicht häufig kalibrieren.

  • 1,413 μS/cm-Leitfähigkeitslösung in Premium-Qualität, NIST-rückverfolgbar, inklusive Analysenzertifikat
  • Temperaturdiagramm des tatsächlichen μS/cm-Werts bei verschiedenen Temperaturen, die auf jeder Flasche aufgedruckt sind
  • 1,413 μS/cm-Leitfähigkeitslösung, standardisiert mit einem Leitfähigkeitsmessgerät, das mit Kaliumchlorid NIST 2202 SRM (Standard-Referenzmaterial) kalibriert wurde 
  • Deionisiertes Wasser für den analytischen Einsatz gemäß ISO 3696/BS3978
  • Zu den weiteren Geräten, die zur Herstellung der Lösungen verwendet werden, gehören zertifizierte gewichtsgeprüfte Waagen, Klasse A-Glaswaren und zertifizierte Thermometer
  • Ideal für Benutzer, die nicht häufig kalibrieren
  • Dank Tragbarkeit ideal für den Einsatz vor Ort

Specifications

Verpackung Flaschen
Menge 500 ml
Farbe Farblos
Geruch Geruchsneutral
pH 7
Löslichkeit löslich
Physikalische Form Flüssig
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.