Learn More
Mettler Toledo™ Leitfähigkeitsmessgerät SevenDirect SD30
GREENER_CHOICE
The SevenDirect SD30 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of conductivity, total dissolved solids and salinity. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
1610.00 € - 2290.00 €
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) 0,5 %
Bereich (Leitfähigkeit) 0,001 μS/cm bis 2000 mS/cm
Auflösung (Leitfähigkeit) 0.001 bis 1
Temperaturbereich (metrisch) -30 °C bis +130 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -22 bis +266 °F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
17580996
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo™
30671551
SevenDirect SD30, nur Messgerät
1610.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17591006
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo™
30671562
SevenDirect SD30 Kit
2065.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17501016
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo™
30671563
SevenDirect SD30 Kit für Reinwasser
2290.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
SevenDirect instruments are benchtop meters developed for a wide range of laboratory applications, which provide accurate measurements of conductivity of almost any sample. The SevenDirect is the successor of the SevenCompact and a great addition to any lab.
  • Large color touchscreen provides direct measurement and easy data entry.
  • Instructions guide users through the sensor calibration process.
  • View detailed measurement information on one measurement screen - or focus on the result only and maximize readability with the uFocus mode.
  • Closed connector compartment and replaceable cover keep the instrument safe from dust and spills, even with sensors attached (IP54 in-use).
  • The instrument stores data like timestamp, sample and sensor ID with every measurement and prints or exports records automatically.
  • A two-level user management protects the most important settings.
  • The EasyPlace electrode arm makes placing the sensor in the sample or buffer container easy.
  • Dedicated positions for cleaning and storage support correct sensor handling.
Spezifikation
Spezifikation
0,5 %
0.001 bis 1
-22 bis +266 °F
±0,1 °C zwischen 0 und 100 °C
2000 Standardmessungen
IP 54
850 g
1
0,001 μS/cm bis 2000 mS/cm
-30 °C bis +130 °C
0,1 °C
7 Zoll-Farb-TFT
PC, Drucker, USB-Stick
195 x 205 x 65 mm
1.9 lb.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Leitfähigkeitsmessgerät SevenDirect SD30