Learn More
Applied Biosystems™ Konditionierungsreagenz, für 3500/SeqStudio™ Flex
Konditionierungsreagenz wird hier in einem gebrauchsfertigen Beutel angeboten, der mit Genanalysatoren der Serien 3500 und SeqStudio Flex kompatibel ist. Entwickelt für die Vorbereitung der Polymerpumpe, Waschen der Polymerpumpe zwischen den Veränderungen des Polymertyps und während Abschaltung des Geräts.
Marke: Applied Biosystems™ 4393718
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Konditionierungsreagenz wird hier in einem gebrauchsfertigen Beutel angeboten, der mit Genanalysatoren der Serien 3500 und SeqStudio Flex kompatibel ist. Entwickelt für die Vorbereitung der Polymerpumpe, Waschen der Polymerpumpe zwischen den Veränderungen des Polymertyps und während Abschaltung des Geräts. Der Inhalt des Beutels reicht für eine einmalige Anwendung. Der Beutel umfasst ein RFID-Etikett (Radio Frequency Identification). Der obere Teil des Beutels ist mit einer Kunststofffolie abgedichtet, die vor der Installation auf dem Gerät entfernt werden muss.Bestellinformation
Je
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
DNA | |
Pouch | |
Konditionierungsreagenz | |
Nasseis |
Beutel bei 2 bis 8 °C aufbewahren | |
3500 Serie Genanalysatoren, SeqStudio Flex Serie Genanalysatoren | |
1 unit |