Learn More
VELP Scientifica™ Kondensationskit für Wasserproben
Das Kondensationskit für Wasserproben besteht aus einem 3,5-Liter-Behälter mit einem Kondensator, der es ermöglicht, die verdampfte Flüssigkeit zu kondensieren und aufzufangen, ohne dass ein Bedienereingriff während der Analyse erforderlich ist.
Marke:  VELP Scientifica™ A00000477
Artikelnummer. 17824687
  • 554.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bei Proben mit geringem Stickstoffgehalt, wie z. B. Wasserproben, erfordert die TKN-Analyse ein hohes Probenvolumen.
  • Während des Aufschlusses kann die Verdunstung der Flüssigkeit dazu führen, dass der Verdünnungsbehälter des KS 1000 voll wird (und während der Analyse geleert werden muss) und die Temperatur der Reagenzien entsprechend ansteigt.
  • Das Kondensationskit für Wasserproben besteht aus einem 3,5-Liter-Tank mit einem
  • Kondensator, der es ermöglicht, die verdampfte Flüssigkeit zu kondensieren und aufzufangen, ohne dass ein Bedienereingriff während der Analyse erforderlich ist.
  • Dieses Zubehör ist unbedingt erforderlich, wenn die Summe der zu verdauenden
  • Probenvolumina mehr als 500 ml beträgt.
  • Das Kondensationskit für Wasserproben kann den Verdünnungsbehälter ersetzen oder als zusätzliche Stufe verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Condensation Kit
Name des Produkts
VELP Scientifica™ Kondensationskit für Wasserproben > Velp Scientifica™ Consendation Kit