Learn More
Eppendorf™ Concentrator Plus-Rotoren
Artikelnummer. p-8005612 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
16 x 6,5/10 ml
18 x 10 ml
24 x 6 ml
2 x 96 x 0,2 ml
36 x 1,5 ml
6 x 15/50 ml
8 x 16 ml
8 x 25 ml
8 x 15 ml
Beschreibung:
Rotor A-2-VC
Rotor F-35-6-30
Rotor F-35-8-24
Rotor F-40-18-19
Rotor F-40-36-12
Rotor F-45-16-20
Rotor F-45-24-12
Rotor F-45-8-17
Rotor F-50-8-16
Rotor F-50-8-18
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10737274
Marke: Eppendorf™ 5490037006
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Bedürfnissen des Kunden entwickelt, um eine ergonomische, intuitive und langlebige Lösung zu bieten, die bequem auf Ihren Labortisch passt
  • Fortschrittliche Heiztechnik zur optimalen Behandlung Ihrer Proben sowie zur Gewährleistung einer schnellen, effizienten und schonenden Vakuumkonzentration von DNA/RNA, Nukleotiden, Proteinen und anderen flüssigen oder nassen Proben. Unser neuartig beschichtete Deckel bietet hervorragende chemische Beständigkeit gegen aggressive Säuren und organische Lösungsmittel (z. B. TFA, DMSO).
  • Je nach den spezifischen Laboranforderungen des Kunden ist der Concentrator Plus in drei Ausführungen erhältlich.
  • Basiskonzentrator für den Anschluss an eine vorhandene Vakuumpumpe
  • Komplettsystem mit integrierter lösungsmittelbeständiger, wartungsfreier und ölfreier PTFE-Pumpe und Kondensatabscheider
  • Das komplette System mit Vakuumanschluss bietet zusätzliche Funktionalität. Sie ermöglicht die separate Verwendung der integrierten Vakuumpumpe – ohne sie vom System trennen zu müssen
  • 3 Betriebsarten (Vakuum, Zentrifuge und Exsikkator) für eine Vielzahl von Anwendungsaufgaben
  • Drei Applikationsmodi (wässrig, alkoholisch oder mit hohem Dampfdruck) stehen je nach Probenlösemittel zur Auswahl, um die Verarbeitungszeit der Probe um bis zu 20 % zu verkürzen
  • 4 Heizstufen (Umgebungstemperatur, 30 , 45 und 60 °C) ermöglichen eine sichere und effiziente Aufkonzentration unterschiedlicher Proben
  • Optional abschaltbare Bremsfunktion für empfindliche Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Rotor F-40-18-19
Typ Concentrator Plus Rotor
Fassungsvermögen 18 x 10 ml
Max. Schlauchlänge 66 mm
Max. Röhrchendurchmesser 19 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Concentrator Plus Zentrifuge