Learn More
Konzentrierte Bleilösung, 1000 ppm
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11782048
Click to view available options
Menge:
100 ml
Konzentriert, um Blei-Standardlösung zu bilden. Bleikonzentrat, 100 ppm, EP-Gütegrrad, Reagecon™ ist eine Bleinitratlösung mit 100 ppm Pb. Wird gemäß dem Europäischen Arzneibuch Kapitel 4 (4.1.2) für die Verwendung bei der Bleibestimmung und bei Blei-Grenzwerttests hergestellt.
  • Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4(4.1.2) Richtlinien
  • Hergestellt gemäß ASTM-, APHA-, ACS-, EP- und USP-Methoden
  • Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
  • Dank der gebrauchsfertigen Lösung entfallen die Zeit und der Arbeitsaufwand der Erstellung präziser Standardlösungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bleinitrat
Farbe Farblos
CAS 10099-74-8
Summenformel N2O6Pb
MDL-Nummer MFCD00011153
Konzentration 1000 ppm
Synonym Bleidinitrat, Bleinitrat, Blei(II)-nitrat, Blei2+-Nitrat, Bleinitrat PbNO32, Nitrat de plomb französisch, Blei(II)-nitrat 1:2, Salpetersäure, Blei2+-Salz, nitric acid, lead 2+ salt
InChI-Schlüssel RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Pb+2 ]
IUPAC-Name Blei(2+);dinitrat
Molekulargewicht (g/mol) 331.20
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
Formelmasse 331.2 mol
Güte Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.2)
Geruch Geruchsneutral
Verfahren Blei-Grenzwerttests
Menge 100 ml
Physikalische Form Flüssig