Learn More
Memmert™ Kompressorgekühlter Inkubator ICP mit Doppel-Display
Temperaturbereich: -12 °C bis +60 °C
Marke:  Memmert™ ICP750
10867.25 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13459818
  • 13510.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
  • Größeres Kammervolumen und schnelle Temperaturänderungen
  • Innenraum aus Edelstahl und Gehäuserückwand aus verzinktem Stahl
  • Vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punktverriegelung (Drucktürverschluss)
  • Innentür aus Glas
  • TwinDISPLAY. Adaptive multifunktionale digitale PID-Mikroprozessorsteuerung mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays.
  • Spracheinstellungen in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch und Ungarisch
  • Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
  • Optische und akustische Alarme
  • Luftmantelheizung für schonende Rundumerwärmung
  • Trennung des Temperiermantels vom Innenraum verhindert Austrocknen der Ladung durch die Kühlvorrichtung
  • Energiesparender Einsatz des FCKW-freien Kühl-/Heizsystems (Kältemittel134 Ra)
  • Hocheffiziente Abtauautomatik
Specifications
Specifications
CE
Acero inoxidable
Deutscher Typ
Gekühlter Inkubator
Werkskalibrierungszertifikat für 10 °C und 37 °C
R134a
1950 H x 1224 B x 784 T mm
1040 mm
1200 mm
320 kg
115/230 V 50/60 Hz
50/60 Hz
749 l
Strukturierter Edelstahl, rückseitig verzinkter Stahl
-12°bis +60 °C
Hochauflösendes Doppeltes TFT-Farbdisplay
2
0,1 °C
1224 mm
1950 mm
600 mm
249 kg
115/230 V
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products