Learn More
3M™ Comply™ Indikatorband
3M™ Comply™ Indikatorband ist ein integraler Bestandteil eines koordinierten Sterilisationskontrollsystems.
Marke: 3M™ 7000138228
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.66300kg
Beschreibung
- Hochwertige, dehnbare Bänder mit sehr guter Haftung auf verschiedensten Weichverpackungen
- Typ-1-Anzeige
- Zu Verpackungsversiegelung
- Deutlicher Farbwechsel von beige zu schwarz
- Sicherheitsverschluss
- Leicht auslesbare Ergebnisse
- Bleifrei, latexfrei, lösungsmittelfrei
Spezifikation
Dichtverpackung, Expositionsüberwachung | |
Typ-1-Anzeige: | |
Deutlicher Farbwechsel von beige zu schwarz | |
12 mm |
55 m | |
Indikatorband | |
Dampf- |