Learn More
3M™ Comply Bowie- und Autoklaven-Testpaket für den Einmalgebrauch
Schnelle, effiziente und einfache Anwendung. Papier kann für Notizen wiederverwendet werden
Marke: 3M™ 7000066392
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Das 3M™ Comply™ Einweg-Testpaket Typ Bowie und Dick für Autoklaven mit einzigartiger Farbchemie entspricht BS EN 867-4 und trägt das BSI KiteMark™.- Schnell, effizient und für den Einmalgebrauch
- Einfach und gut lesbar
- Kräftigere Farben und höhere Auflösung
- Präzise, konsistent, zuverlässig und reproduzierbar
- Einfache Datenspeicherung
- Zeitsparend
- Papier kann für Notizen wiederverwendet werden. Für den Einmalgebrauch in Sterilisatoren mit porösem Ladegut für tägliche Bowie- und Dick-Tests.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
BS EN 867-4 | |
Bowie- und Autoklaven-Test für den Einmalgebrauch | |
20 Packungen |