Learn More
Thermo Scientific™ Komplettset Auszieh-Schubladen aus Edelstahl
Eine praktische Alternative zu offenen Gitterregalen
3060.00 € - 7406.85 €
Spezifikation
Typ | Komplettes SS-Schubladenset |
---|---|
Schubladen | Edelstahl (Schublade) |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Anzahl Schubfächer | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Anzahl Schubfächer | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16209581
|
Thermo Scientific™
6703 |
Kühlschränke und Tiefkühlgeräte mit 45,8 cu.ft. (1297 l) Volumen | 12 |
7406.85 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15206615
|
Thermo Scientific™
7445 |
11.5 cu. ft. (326 l) Kühlschränke | 5 | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ ausziehbare Kühlschrank-Schubladen aus Edelstahl — eine praktische Alternative zu offenen Drahteinlegeböden. Optional für Thermo Scientific Hochleistungs-Kühlschränke erhältlich
- Edelstahlschubladen
- Verstellbar und komplett herausziehbar
Bestellinformationen:
- Werksseitig installiert; muss bei der Bestellung des Kühlschranks angegeben werden
Spezifikation
Komplettes SS-Schubladenset | |
Edelstahl (Schublade) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Komplettset Auszieh-Schubladen aus Edelstahl