Learn More
Epredia™ Manuelle Färbezubehörpakete 110 und 121
Die Epredia™ Färbezubehörpakete 110 und 121 für manuelles Färben können bis zu 30 Objektträger aufnehmen und sind mit Schalen aus nicht autoklavierbarem Glas oder Edelstahl erhältlich.
Marke:  Epredia™ 110
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12687696
  • 284.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Färbezubehörpakete 110 und 121 für manuelles Färben können bis zu 30 Objektträger aufnehmen und sind mit Schalen aus nicht autoklavierbarem Glas oder Edelstahl erhältlich.
Das manuelle Färbezubehörpaket 110 enthält:
  • Färbeschale 112: Edelstahl mit den Innenmaßen 4,3 x 3,35 x 2,95 in. (110 x 85 x 75 mm). Fasst bei einem vollbeladenen Färbegestell bis zu 350 ml Lösung.
  • Färbegestell 113: Edelstahl. Fasst bis zu 30 Objektträger. Maximalgröße des Objektträgers ist 3 x 2 in. (75 x 50 mm).
  • Deckel für Färbeschale 111: Edelstahl
Das manuelle Färbezubehörpaket 121 enthält:
  • Färbeschale 122: nicht autoklavierbares Glas mit den Innenmaßen 4,3 x 3,6 x 2,6 in. (110 x 92 x 67 mm). Fasst bei einem vollbeladenen Färbegestell bis zu 350 ml Lösung
  • Färbegestell 113: Edelstahl. Fasst bis zu 30 Objektträger. Maximalgröße des Objektträgers ist 3 x 2 in. (75 x 50 mm).
  • Deckel für Färbeschale 123: Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
2,95 in.
3 x 2 in.
Edelstahl
4,3 in.
Edelstahl
3,35 in.
Manuelles Färbezubehörpaket 110
75 mm
350 mL
Färbeschale 112, Färbegestell 113, Deckel für Färbeschale 111
110 mm
30
85 mm