Learn More
Epredia™ Manuelle Färbezubehörpakete 110 und 121
Bietet Platz für bis zu 30 Objektträger mit den Epredia™ kompletten manuellen Färbezubehörpaketen 110 und 121, die mit einer nicht autoklavierbaren Schale aus Glas oder Edelstahl erhältlich sind.
Marke: Epredia™ 113
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Färbezubehörpakete 110 und 121 für manuelles Färben können bis zu 30 Objektträger aufnehmen und sind mit Schalen aus nicht autoklavierbarem Glas oder Edelstahl erhältlich.
Das manuelle Färbezubehörpaket 110 enthält:
- Färbeschale 112: Edelstahl mit den Innenmaßen 4,3 x 3,35 x 2,95 in. (110 x 85 x 75 mm). Fasst bei einem vollbeladenen Färbegestell bis zu 350 ml Lösung.
- Färbegestell 113: Edelstahl. Fasst bis zu 30 Objektträger. Maximalgröße des Objektträgers ist 3 x 2 in. (75 x 50 mm).
- Deckel für Färbeschale 111: Edelstahl
Das manuelle Färbezubehörpaket 121 enthält:
- Färbeschale 122: nicht autoklavierbares Glas mit den Innenmaßen 4,3 x 3,6 x 2,6 in. (110 x 92 x 67 mm). Fasst bei einem vollbeladenen Färbegestell bis zu 350 ml Lösung
- Färbegestell 113: Edelstahl. Fasst bis zu 30 Objektträger. Maximalgröße des Objektträgers ist 3 x 2 in. (75 x 50 mm).
- Deckel für Färbeschale 123: Edelstahl
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
3 x 2 in. | |
Edelstahl | |
30 | |
Nur Griff für das Gestell, Pakete 110/121 |