missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Complement Component C5/C5a Antibody (06), FITC , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-06182F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Complement Component C5/C5a Monoclonal antibody specifically detects Complement Component C5/C5a in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
Spezifikation
| Complement Component C5/C5a | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 727 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 06 | |
| PBS | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Complement Component C5/C5a (CO5_HUMAN; Leu679-Arg751). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur